Merck
C68563
Sigma-Aldrich
2-Chlorpropan
99%
Synonym(e):
Isopropylchlorid
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
78.54
Beilstein:
1730782
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
28.11 psi ( 55 °C)
8.59 psi ( 20 °C)
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.378 (lit.)
bp
34-36 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−118 °C (lit.)
Dichte
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)Cl
InChI
1S/C3H7Cl/c1-3(2)4/h3H,1-2H3
InChIKey
ULYZAYCEDJDHCC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-32.8 °F
Flammpunkt (°C)
-36 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)