Wichtige Dokumente
C57103
2-(Chlormethyl)chinolin -hydrochlorid
97%
Synonym(e):
α-Chlor-chinaldin -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
183-187 °C (lit.)
SMILES String
Cl[H].ClCc1ccc2ccccc2n1
InChI
1S/C10H8ClN.ClH/c11-7-9-6-5-8-3-1-2-4-10(8)12-9;/h1-6H,7H2;1H
InChIKey
WDETYCRYUBGKCE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?