Merck
714666
Sigma-Aldrich
2-Bromchinolin
95%
Größe auswählen
1 G
33,60 €
33,60 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
33,60 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H6BrN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
33,60 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
44-48 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Brc1ccc2ccccc2n1
InChI
1S/C9H6BrN/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H
InChIKey
QKJAZPHKNWSXDF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)