C32801
2-Chlorcyclopentanon
contains 0.2% calcium carbonate as stabilizer, 98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Enthält
0.2% calcium carbonate as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.474 (lit.)
bp
72-74 °C/12 mmHg (lit.)
Dichte
1.185 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClC1CCCC1=O
InChI
1S/C5H7ClO/c6-4-2-1-3-5(4)7/h4H,1-3H2
InChIKey
AXDZFGRFZOQVBV-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
170.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
77 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter