Merck
C301
Sigma-Aldrich
(+)-Camphen
technical grade, 80%
Synonym(e):
(1R)-2,2-Dimethyl-3-methylenbicyclo[2.2.1]heptan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.23
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Assay
80%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]21/D +12.6°, c = 4 in ethanol
Verunreinigungen
10% tricyclene
bp
159-160 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
40-50 °C (lit.)
Dichte
0.839 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@H](C2)C1=C
InChI
1S/C10H16/c1-7-8-4-5-9(6-8)10(7,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+/m0/s1
InChIKey
CRPUJAZIXJMDBK-DTWKUNHWSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
93.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
34 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)