8.20254
(+)-Camphene
for synthesis
Synonym(e):
(+)-Camphene, 2,2-Dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane, 3,3-Dimethyl-2-methylenenorcamphane
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
3.99 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥90.0% (GC)
Form
crystals
Selbstzündungstemp.
265 °C
Wirksamkeit
>2500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH-Wert
5.5 (22 °C in H2O, saturated aqueous solution)
bp
158-159 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
42-45 °C
Übergangstemp.
flash point 26 °C
Dichte
0.85 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C10H16/c1-7-8-4-5-9(6-8)10(7,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3
InChIKey
CRPUJAZIXJMDBK-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Tricyclen): ≤ 10.0 % (a/a)
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
78.8 °F - DIN 51755 Part 1
Flammpunkt (°C)
26 °C - DIN 51755 Part 1