Merck
C27808
Sigma-Aldrich
(3-Chlorphenyl)acetonitril
99%
Synonym(e):
3-Chlor-benzylcyanid
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H4CH2CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.59
Beilstein:
2042965
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.544 (lit.)
bp
134-136 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
11-13 °C (lit.)
Dichte
1.283 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Clc1cccc(CC#N)c1
InChI
1S/C8H6ClN/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10/h1-3,6H,4H2
InChIKey
GTIKLPYCSAMPNG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)