Wichtige Dokumente
102407
4-Fluorphenylacetonitril
99%
Synonym(e):
4-Fluor-benzylcyanid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.5002 (lit.)
bp
119-120 °C/18 mmHg (lit.)
Dichte
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
nitrile
SMILES String
Fc1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C8H6FN/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4H,5H2
InChIKey
JHQBLYITVCBGTO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
226.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
108 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?