Merck
199192
Sigma-Aldrich
3-(Trifluormethyl)phenylacetonitril
97%
Größe auswählen
10 G
25,34 €
25,34 €
Listenpreis36,20 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
25,34 €
About This Item
Lineare Formel:
CF3C6H4CH2CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.15
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
25,34 €
Listenpreis36,20 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.4565 (lit.)
bp
92-93 °C/4 mmHg (lit.)
Dichte
1.187 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
nitrile
SMILES String
FC(F)(F)c1cccc(CC#N)c1
InChI
1S/C9H6F3N/c10-9(11,12)8-3-1-2-7(6-8)4-5-13/h1-3,6H,4H2
InChIKey
JOIYKSLWXLFGGR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
3-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile may be used in chemical synthesis studies.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
120.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
49 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)