Merck
C25406
Sigma-Aldrich
2-Chlorbenzotrichlorid
96%
Synonym(e):
α,α,α,2-Tetrachlortoluol
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H4CCl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.92
Beilstein:
2046639
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.583 (lit.)
bp
260-264 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
29-31 °C (lit.)
Dichte
1.508 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Clc1ccccc1C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C7H4Cl4/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9,10)11/h1-4H
InChIKey
MFHPYLFZSCSNST-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
208.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
98 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)