BR782891
BRAND® BRANDplates® for inserts
6-well with lid cellGrade™ plus
Synonym(e):
BRANDplates®, Cell culture, Insert System, Inserts, Plates, Tissue culture
Größe auswählen
130,00 €
Größe auswählen
About This Item
130,00 €
Empfohlene Produkte
Materialien
transparent wells
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid
single packed
Verpackung
pack of 1 ea
pkg of Individually wrapped, with lid
Hersteller/Markenname
BRAND 782891
Größe
6 well
Eignung
suitable for (bacteriological assays)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Optimal cell growth thanks to cellGrade™ plus surface
- Side well access for easier pipetting and removing cover slips
- Perfect positioning of the BRANDplates® insert
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)