BR781660
BRAND® microplate BRANDplates®, pureGrade
size 96 wells, size 330 μL, round bottom, transparent
Synonym(e):
BRANDplates®, Microplates, pureGradeS
Größe auswählen
133,00 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
133,00 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless wells
polystyrene
round bottom
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid
skirt (U-bottom)
Verpackung
pack of 50 ea
pkg of (individually packaged)
Hersteller/Markenname
BRAND 781660
Größe
330 μL
96 wells
Arbeitsvolumen
330 μL
Farbe
transparent
Eignung
suitable for (bacteriological assays)
Bindungsart
non-treated surface
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Optimal surfaces for optimal results
- Reliable quality from the cleanroom
- Tested by independent laboratories
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)