Merck
BR759242
BRAND® cap for UV-cuvette micro
green
Synonym(e):
Accessories, Caps, Cuvettes, UV-Cuvettes
Größe auswählen
100 EA
14,20 €
14,20 €
Versandbereit am24. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 EA
14,20 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
SB.32
14,20 €
Versandbereit am24. April 2025Details
Materialien
PE
green
polyethylene
Verpackung
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 759242
Allgemeine Beschreibung
Round covers allow a tight closure and make it possible to store samples down to -20 °C.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)