BR65738
BRAND® desiccator ′Novus′ lid with socket NS 24/29
nominal diameter × O.D. × H 200 mm × 270 mm × 93 mm, joint: 24/29
Synonym(e):
Accessories, Lids
Größe auswählen
157,00 €
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Größe auswählen
About This Item
157,00 €
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint: 24/29
Leistungsmerkmale
lid with socket
Hersteller/Markenname
BRAND 65738
Nenndurchmesser × AD × H
200 mm × 270 mm × 93 mm
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)