Merck
BR65043
BRAND® desiccator ′Novus′
nominal diameter × O.D. × H 250 mm × 320 mm × 355 mm, with knob lid
Größe auswählen
1 EA
359,00 €
359,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
359,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41104510
NACRES:
NB.43
359,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Leistungsmerkmale
with knob lid
Hersteller/Markenname
BRAND 65043
Nenndurchmesser × AD × H
250 mm × 320 mm × 355 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Boro 3.3. DIN 12491. Precisely ground flat flanges. Base ring surface studded to improve stability and help prevent cracks. Interchangeable lid.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)