Merck
BR65231
BRAND® desiccator ′Novus′
nominal diameter × O.D. × H 150 mm × 215 mm × 316 mm, top socket joint: 24/29
Größe auswählen
1 EA
230,00 €
230,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
230,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41104510
NACRES:
NB.43
230,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Verbindung
socket joint: top24/29
Hersteller/Markenname
BRAND 65231
Nenndurchmesser × AD × H
150 mm × 215 mm × 316 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Boro 3.3. DIN 12491. Precisely ground flat flanges. Base ring surface studded to improve stability and help prevent cracks. Interchangeable lid. Desiccators with sockets are supplied with 24/29 socket, and interchangeable Boro 3.3 stopcock.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)