BR65038
BRAND® desiccator ′Novus′
nominal diameter × O.D. × H 200 mm × 270 mm × 298 mm, with knob lid
Größe auswählen
215,00 €
Größe auswählen
About This Item
215,00 €
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
with knob lid
Hersteller/Markenname
BRAND 65038
Nenndurchmesser × AD × H
200 mm × 270 mm × 298 mm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)