Merck
BR463243
BRAND® rubber conical gasket for filter funnels and filter flasks
size 84 mm
Synonym(e):
Filter, Rubber gasket
Größe auswählen
10 EA
174,00 €
174,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EA
174,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.24
174,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
EPDM rubber
Verpackung
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 463243
Größe
84 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Conical gaskets to place between filter funnel and filter flask.
upper outer diameter: 84mm
bottom outer diameter: 61mm
bottom inner diameter: 50mm
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)