Merck
BR458021
BRAND® filter crucible
borosilicate glass, capacity 30 mL, 1 D 1
Synonym(e):
Filter, Filter crucible
Größe auswählen
10 EA
263,00 €
263,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EA
263,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41122200
NACRES:
NB.43
263,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
Hersteller/Markenname
BRAND 458021
Kapazität
30 mL
Porengröße
100-160 μm
Allgemeine Beschreibung
The BRAND® Filter Crucible made from Boro 3.3 glass is an essential tool for efficient filtration and separation processes in laboratory applications.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)