CLS431153
Corning® Flaschenaufsatz-Vakuumfiltersystem
polyethersulfone membrane, pore size 0.22 μm, membrane area 13.6 cm2, filter capacity 150 mL
Synonym(e):
bottle top filters, laboratory filters, vacuum system filters
Größe auswählen
145,00 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
145,00 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Materialien
high-density polyethylene cap (plug seal)
polyethersulfone membrane
polystyrene housing
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
cap plug seal
graduations
Verpackung
pack of 1
case of 12
pkg of (individually wrapped system)
Hersteller/Markenname
Corning 431153
Flaschenkapazität
150 mL
Filterkapazität
150 mL
Trichterkapazität
150 mL
Membranfläche
13.6 cm2
Halsdurchm.
45 mm
Farbe
orange cap
Porengröße
0.22 μm
Fitting
GL 45 bottle neck
Allgemeine Beschreibung
- Polyethersulfon(PES)-Membranen weisen die höchsten Flussraten, die geringste Proteinbindung und einen niedrigen Gehalt an extrahierbaren Substanzen auf und sind am besten für die Filtration von Zellkulturmedien geeignet.
- Filtratsammelflaschen mit griffigen Seitenflächen erleichtern die Handhabung.
- Zusätzliche Lagerungsflaschen zur Erhöhung der Kapazität sind kommerziell erhältlich.
- Flaschenverschlüsse werden steril und einzeln verpackt geliefert.
- Der Winkel-Schlauchadapter vereinfacht den Anschluss an die Vakuumleitung.
- Einzeln verpackt, steril und als pyrogenfrei zertifiziert.
- Für eine vereinfachte Identifizierung ist jedes Filtersystem mit einem Farbcode nach Membrantyp versehen und der Membrantyp und die Porengröße sind aufgedruckt. -
- Das Verfallsdatum ist auf den Filtertrichtern und auf den Versandkartons aufgedruckt.
- Das Datum drei Jahre nach dem Herstellungsdatum des Produkts ist das Verfallsdatum der Membran.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)