Merck
BR402046
BRAND® volumetric flask for sugar analysis
size 200 mL
Synonym(e):
Flasks, SILBERBRAND, Volumetric flasks
Größe auswählen
2 EA
74,70 €
74,70 €
Versandbereit am10. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
74,70 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
74,70 €
Versandbereit am10. April 2025Details
Materialien
borosilicate glass
Leistungsmerkmale
class B For Kohlrausch sugar analysis. Calibrated to contain (TC, In).
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 402046
Größe
200 mL
Allgemeine Beschreibung
Borosilicate glass 3.3. For Kohlrausch sugar analysis. Error limits according to Class B. Calibrated to contain (TC, In.).
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)