BR36984
BRAND® volumetric flask BLAUBRAND® USP conformity certified
capacity 2000 mL, neck joint: ST/NS 29/32, glass stopper
Synonym(e):
BLAUBRAND®, USP, Volumetric flasks
Größe auswählen
90,40 €
Größe auswählen
About This Item
90,40 €
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
glass stopper
Verbindung
joint: ST/NS neck29/32
Leistungsmerkmale
accuracy class A
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
BRAND 36984
Kapazität
2000 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)