BR30611
BRAND® USP BLAUBRAND® volumetric pipettes, one-mark
capacity 9 mL, class AS, USP, DE-M
Synonym(e):
BLAUBRAND®, Bulb pipettes, USP
Größe auswählen
74,70 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
74,70 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Materialien
AR-Glass
Leistungsmerkmale
class AS USP, DE-M
DE-M marking
Verpackung
pack of 6 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 30611
Kapazität
9 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- BRAND® USP BLAUBRAND® volumetric bulb pipette, 1-mark is used for the accurate measurement of instruments for precision analyses.
- Marks and inscriptions in high contrast blue enamel.
- Manufactured according to the DIN EN ISO 648 standards.
- Adjusted to "Ex". Wait time 5 seconds.
- Includes USP batch certificate.
- Also available with USP individual certificate upon request.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Protokolle
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.