BR23940
BRAND® Compact BLAUBRAND® Automatic Burette with Glass Bottle
class AS, DE-M, brown glass tube, volume 25 mL
Größe auswählen
199,00 €
Größe auswählen
About This Item
199,00 €
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE stopcock (detachable)
borosilicate glass 3.3
brown glass tube
soda-lime glass bottle (with pumphead)
transparent PVC tube (filling tube)
Leistungsmerkmale
class AS DE-M
subdivision 0.05 mL
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 23940
Messbereich
accuracy: ±0.03 mL
Volumen
25 mL
Kapazität
2000 mL capacity(bottle)
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)