Merck
BR23718
BRAND® spare burette for automatic burette Dr. Schilling
size 50 mL, clear
Synonym(e):
Accessories, Automatic Burettes, Burettes, Dr. Schilling pattern, SILBERBRAND
Größe auswählen
1 EA
51,00 €
51,00 €
Voraussichtliches Versanddatum30. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
51,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121808
NACRES:
NB.43
51,00 €
Voraussichtliches Versanddatum30. April 2025
Materialien
AR-Glass
clear
Beschreibung
SILBERBRAND
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 23718
Länge
580 mm
Größe
50 mL
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)