Merck
BR144640
BRAND® BISTABIL® ground glass stopper, conical joint
joint: ST/NS 34/35
Synonym(e):
BRAND® BISTABIL® ground glass stopper conical joint stopper, Conical joint stoppers, Stoppers
Größe auswählen
1 EA
15,80 €
15,80 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
15,80 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41122500
NACRES:
NB.51
15,80 €
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS34/35
Beschreibung
hexagonal grip
hollow
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 144640
Allgemeine Beschreibung
Schliffstopfen aus Duran-Glas, nach DIN 12252. Hohl, mit Tropfspitze und sechseckigem Griff.
DIN 12252. Hollow, with drip tip and hexagonal grip.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)