Merck
BR144625
BRAND® BISTABIL® ground glass stopper, conical joint
borosilicate glass 3.3, joint: ST/NS 19/26, (hollow, hexagonal grip)
Größe auswählen
1 EA
8,40 €
8,40 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
8,40 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
8,40 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Materialien
borosilicate glass 3.3
Verbindung
joint: ST/NS19/26
Hersteller/Markenname
BRAND 144625
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Schliffstopfen aus Duran-Glas, nach DIN 12252. Hohl, mit Tropfspitze und sechseckigem Griff.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)