Merck
BR144330
BRAND® stopper
silicone, H 25 mm, top diam. 22 mm
Synonym(e):
Stoppers
Größe auswählen
10 EA
31,00 €
31,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EA
31,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41122500
NACRES:
NB.35
31,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Materialien
silicone
Verpackung
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 144330
Höhe
25 mm
Bodendurchm.
17 mm
Oberteil Durchm.
22 mm
Allgemeine Beschreibung
The BRAND® stopper is made from natural-colored silicone (SI), providing a reliable sealing solution for various laboratory applications.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)