BR143359
BRAND® tubing
I.D. 6, O.D. 9, W 1.5 mm
Synonym(e):
Tubing
Größe auswählen
118,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
118,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Materialien
silicone
Hersteller/Markenname
BRAND 143359
ID
6
Länge
25 m
AD
9
Breite
1.5 mm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)