Merck
BR114130
BRAND® culture tube, rimless
L × W 18 mm × 180 mm, thickness 0.8 mm
Synonym(e):
Culture tubes, Tubes
Größe auswählen
121 EA
37,30 €
37,30 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
121 EA
37,30 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121706
NACRES:
NB.22
37,30 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Materialien
round bottom
screw top cap
soda-lime glass tube
straight neck
transparent tube
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
RCF 900 × g
neck thread push fit
Verpackung
pack of 121 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 114130
L × B
18 mm × 180 mm
Kapazität
18 mL
30 mL
Dicke
0.8 mm
Allgemeine Beschreibung
Crafted from high-quality glass, these tubes provide excellent clarity and durability, making them ideal for cell culture and other scientific applications. Autoclavable at 121 °C, ensuring easy sterilization.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Excellent sample visibility
  • Good chemical resistance
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)