Merck
BAF367391000
SP Bel-Art® Economy Scoops
stainless steel, nominal capacity 1000 mL (34 oz)
Synonym(e):
Lab Scoop, spoon
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
stainless steel
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F36739-1000
Gesamt L
12 in. (305 oz)
bowl diam.
4.125 in. (105 mm)
Nennkapazität
1000 mL (34 oz)
Allgemeine Beschreibung
Low-cost, sturdy scoop ideal for general laboratory use with high sides to prevent spillage.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Reusable, high-quality scoops help reduce laboratory waste
  • Helps meet sustainability goals when used in place of disposable scoops
  • Useful in applications with limited salt exposure
  • 304 grade stainless steel
  • Autoclavable
Rechtliche Hinweise
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)