Merck
BAF203111718
SP Bel-Art® Safe-Lab Joint Tubing Adapter
for 24/40 Tapered Joints
Synonym(e):
adapter tubing
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F20311-1718
Lochdurchm.
10 mm
Allgemeine Beschreibung
Stopper has PTFE body with Viton® O-ring.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Polypropylene screw cap on top has an inside O-ring for depth adjustment of glass tubing
  • Bottom inner joint has a threaded extracting nut for easy removal of adapter
  • Not Autoclavable
Rechtliche Hinweise
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)