Merck
BAF175750020
Snap Cap Vials
capacity 74 mL
Größe auswählen
144 EA
174,00 €
174,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
144 EA
174,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.11
174,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
colorless tube
flat bottom
polyethylene cap
polystyrene tube
white
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
neck thread PUSH FIT
Verpackung
pack of 144 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F17575-0020
Kapazität
74 mL
Röhrchendurchm.
42 mm
Bindungsart
non-treated surface
Allgemeine Beschreibung
Rigid-wall styrene containers with tight fitting polyethylene snap-on caps. Glass-clear for complete visibility. Excellent for storing dry materials, powders, tablets, and more. Heavy walls for long service. Not for use at temperatures above 70 °C (158 °F).
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)