Merck
B94004
Sigma-Aldrich
Di-sec.-butyldisulfid
technical grade, 90%
Synonym(e):
Di-sec-butyl disulfide
About This Item
Lineare Formel:
[C2H5CH(CH3)]2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.36
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
technical grade
Assay
90%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.492 (lit.)
Dichte
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCC(C)SSC(C)CC
InChI
1S/C8H18S2/c1-5-7(3)9-10-8(4)6-2/h7-8H,5-6H2,1-4H3
InChIKey
QTWKINKGAHTPFJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)