Wichtige Dokumente
8.41603
Sigma-Aldrich
Dipropyl sulfide
for synthesis
Synonym(e):
Dipropyl sulfide
Größe auswählen
25 ML
108,00 €
108,00 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 ML
108,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H14S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352113
EG-Index-Nummer:
203-873-8
NACRES:
NA.22
108,00 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
8.6 hPa
Qualitätsniveau
Form
liquid
Expl.-Gr.
1-51 % (v/v)
bp
141-142 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-102 °C
Übergangstemp.
flash point 28 °C
Dichte
0.838 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
S(CCC)CCC
InChI
1S/C6H14S/c1-3-5-7-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChIKey
ZERULLAPCVRMCO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
89.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
32 °C - closed cup