B69204
α-Bromisobutyrophenon
98%
Synonym(e):
2-Brom-2-methylpropiophenon
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.5561 (lit.)
bp
146-148 °C/30 mmHg (lit.)
Dichte
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(Br)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H11BrO/c1-10(2,11)9(12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3
InChIKey
QMOSZSHTSOWPRX-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?