Merck
B103551
Sigma-Aldrich
Buttersäureanhydrid
98%
Synonym(e):
Butanoic anhydride
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CH2CH2CO)2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.19
Beilstein:
1099474
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdichte
5.45 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
10 mmHg ( 79.5 °C)
Assay
98%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
535 °F
Expl.-Gr.
1.1 %, 104 °F
7.6 %, 144 °F
Brechungsindex
n20/D 1.413 (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−75-−66 °C (lit.)
Dichte
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCC(=O)OC(=O)CCC
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-5-7(9)11-8(10)6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChIKey
YHASWHZGWUONAO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Shiva Shanker Kaki et al.
Journal of oleo science, 64(8), 845-852 (2015-07-17)
Ferulic acid was modified to produce a novel phenolipid containing butyl chains. Ferulic acid was esterified with butanol to produce butyl ferulate which was further dihydroxylated followed by esterification with butyric anhydride to produce the phenolipid containing butyric acid. IR