Merck
ALD00436
Sigma-Aldrich
Sodium phenylmethanesulfinate
Größe auswählen
500 MG
171,50 €
171,50 €
Listenpreis245,00 €Sparen Sie 30%
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
171,50 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H7NaO2S
Molekulargewicht:
178.18
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
171,50 €
Listenpreis245,00 €Sparen Sie 30%
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
SMILES String
O=S(O[Na])CC1=CC=CC=C1
InChI
1S/C7H8O2S.Na/c8-10(9)6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6H2,(H,8,9);/q;+1/p-1
InChIKey
KQJWHIKPAMMQFZ-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)