Wichtige Dokumente
ALD00220
2,3,4-Trifluorobenzenesulfonyl fluoride
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
Brechungsindex
n20/D 1.453
Dichte
1.596 g/mL at 25 °C
SMILES String
FS(C1=C(F)C(F)=C(F)C=C1)(=O)=O
InChI
1S/C6H2F4O2S/c7-3-1-2-4(13(10,11)12)6(9)5(3)8/h1-2H
InChIKey
QSTVOESYDQCSJJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
216.0 °F
Flammpunkt (°C)
102.22 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, we offer a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.