Merck
ALD00142
Sigma-Aldrich
Ethanesulfonyl fluoride
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C2H5FO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
Brechungsindex
n20/D 1.373
Dichte
1.264 g/mL at 25 °C
SMILES String
FS(CC)(=O)=O
InChI
1S/C2H5FO2S/c1-2-6(3,4)5/h2H2,1H3
InChIKey
OIBMEBLCOQCFIT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
135.0 °F
Flammpunkt (°C)
57.22 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, we offer a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.
Verwandter Inhalt
The Sharpless Lab pursues useful new reactivity and general methods for selectively controlling chemical reactions.