Merck
ALD00044
Sigma-Aldrich
2-Phenylethenesulfonyl fluoride
95%
Größe auswählen
1 G
223,00 €
223,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
223,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H7FO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
223,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
mp (Schmelzpunkt)
93-98 °C
SMILES String
FS(/C=C/C1=CC=CC=C1)(=O)=O
InChI
1S/C8H7FO2S/c9-12(10,11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H/b7-6+
InChIKey
VDCNEIUADPFQPG-VOTSOKGWSA-N
Anwendung
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, we offer a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.