Merck
A96207
Sigma-Aldrich
Azelainsäure-monomethylester
85%, technical grade
Synonym(e):
mono-Methyl-azelat, Monomethyl-azelat, Nonansäure-monomethylester
Größe auswählen
25 G
380,00 €
380,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
380,00 €
About This Item
Lineare Formel:
HOOC(CH2)7COOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.25
Beilstein:
1775786
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
380,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Assay
85%
Form
(Liquid or Viscous Liquid or Semi-Solid to Solid)
Brechungsindex
n20/D 1.446 (lit.)
bp
159-160 °C/3 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
22-24 °C (lit.)
Dichte
1.045 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C10H18O4/c1-14-10(13)8-6-4-2-3-5-7-9(11)12/h2-8H2,1H3,(H,11,12)
InChIKey
VVWPSAPZUZXYCM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Expansion of the ψ-oxidation system AlkBGTL of Pseudomonas putida GPo1 with AlkJ and AlkH results in exclusive mono-esterified dicarboxylic acid production in E. coli.: This study explores the expansion of the ψ-oxidation system in Pseudomonas putida, leading to the exclusive production of mono-esterified dicarboxylic acids, including mono-methyl azelate. This research highlights the potential for utilizing mono-methyl azelate in the biosynthesis of biodegradable polymers and other eco-friendly applications (van Nuland et al., 2017).
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)