Wichtige Dokumente
A36603
Allyltriphenylphosphonium
99%
Synonym(e):
2-Propenyltriphenylphosphonium bromide, NSC 110609, NSC 59815
Größe auswählen
63,28 €
Listenpreis90,40 €Sparen Sie 30%Versandbereit am16. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
63,28 €
Listenpreis90,40 €Sparen Sie 30%Versandbereit am16. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
mp (Schmelzpunkt)
222-225 °C (lit.)
SMILES String
[Br-].C=CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H20P.BrH/c1-2-18-22(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21;/h2-17H,1,18H2;1H/q+1;/p-1
InChIKey
FWYKRJUVEOBFGH-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Preparation of a diol and carbamate chemistry library for common functional groups
- Regioselective synthesis of alkenes via semihydrogenation and semihydrogenation-oxidation of dienes
- Alkene addition of frustrated Lewis pairs
- Olefination of N-sulfonyl imines for stereoselective synthesis of vinyl arenes
- Wittig olefination of aldehydes for preparation of conjugated dienes
- Tandem Michael addition / ylide olefination reactions for the synthesis of highly functionalized cyclohexadienes
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)