Merck
A300C
Sigma-Aldrich
Printed Circuit Board Chip
A300C
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NC.13
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
FR-4 glass epoxy laminate substrate
copper ground plane
copper via(s)
metal pad(s) (bond)
metal pin
plastic header
Leistungsmerkmale
12 position(s) die
wirebondable with headers
Hersteller/Markenname
A300C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)