Merck
A18834
Sigma-Aldrich
4-Acetyl-morpholin
99%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.16
Beilstein:
111971
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.483 (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
14 °C (lit.)
Dichte
1.116 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)N1CCOCC1
InChI
1S/C6H11NO2/c1-6(8)7-2-4-9-5-3-7/h2-5H2,1H3
InChIKey
KYWXRBNOYGGPIZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
251.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
122 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1