A21401
4-Acetylpyridin
97%
Synonym(e):
Methyl-4-pyridylketon
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.529 (lit.)
SMILES String
CC(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C7H7NO/c1-6(9)7-2-4-8-5-3-7/h2-5H,1H3
InChIKey
WMQUKDQWMMOHSA-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
219.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
104 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter