Wichtige Dokumente
936111
SerrKap Palladacycle
≥95%
Synonym(e):
[Pd(μ-AcO)(4-Cl-CˆN-SO3Na)]2
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
solid
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Farbe
yellow
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H]C(C1=C([Pd]23oc(C)o[Pd]4(C5=C(C([H])=[N]4C6=CC=C(S(=O)(O[Na])=O)C=C6)C=CC(Cl)=C5)oc(C)o2)C=C(Cl)C=C1)=[N]3C7=CC=C(S(=O)(O[Na])=O)C=C7
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Ähnliches Produkt
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)