Wichtige Dokumente
923370
6-((2-(tert-Butoxycarbonyl)-2-azaspiro[3.3]heptan-6-yl)oxy)pyrimidine-4-carboxylic acid
Synonym(e):
Rigid linker for PROTAC® development
Größe auswählen
Größe auswählen
About This Item
Form
powder or crystals
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: linker
Funktionelle Gruppe
Boc
carboxylic acid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(C1=CC(OC2CC3(C2)CN(C(OC(C)(C)C)=O)C3)=NC=N1)=O
InChIKey
KPRKKGKAXJYQFN-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Similar linkers in this series:
923311
923338
923419
923346
923427
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)