Wichtige Dokumente
919403
CCW16-C4-BocNH
95%
Synonym(e):
tert-Butyl (4-(4-(4-(N-benzyl-2-chloroacetamido)phenoxy)phenoxy)butyl)carbamate, Crosslinker-E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, RNF4-targeting building block, Template for synthesis of targeted protein degrader
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
ligand
CCW16
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
viscous liquid
Eignung der Reaktion
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(CCl)N(CC1=CC=CC=C1)C2=CC=C(C=C2)OC3=CC=C(OCCCCNC(OC(C)(C)C)=O)C=C3
InChI
1S/C30H35ClN2O5/c1-30(2,3)38-29(35)32-19-7-8-20-36-25-15-17-27(18-16-25)37-26-13-11-24(12-14-26)33(28(34)21-31)22-23-9-5-4-6-10-23/h4-6,9-18H,7-8,19-22H2,1-3H3,(H,32,35)
InChIKey
JABXXARCXCVEGQ-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.