Merck
917761
Sigma-Aldrich
Stainless steel dispensing tips
23G, 0.50″, 50/box
Synonym(e):
3d bioprinting consumables, Blunt needle
Größe auswählen
1 EACH
43,40 €
43,40 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EACH
43,40 €
About This Item
UNSPSC-Code:
42182011
NACRES:
NA.25
43,40 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Beschreibung
Stainless steel dispensing tips, 23 gauge, 0.50″, orange, 50/box
Anwendung
Stainless steel dispensing tips are 23 gauge blunt needles.The tips are free of flash, burrs, and contaminants.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)